3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51525-1G PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA 417 EUR
APOSPC51525-1G APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397635
CAS nummer: 1261611-31-7