2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5159-1G
PC5159-250MG
APOSPC5159-1GEA
118
EUR
APOSPC5159-1G
APOSPC5159-250MG
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₅F₃N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094261 CAS nummer: 393-49-7 |