Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51628-1G PC51628-250MG PC51628-5G
APOSPC51628-1GEA 58.4 EUR
APOSPC51628-1G APOSPC51628-250MG APOSPC51628-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066738
CAS nummer: 2366994-13-8