2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51629-1G PC51629-250MG
APOSPC51629-1GEA 658 EUR
APOSPC51629-1G APOSPC51629-250MG
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1780690-95-0