5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5169-1G PC5169-250MG PC5169-5G
APOSPC5169-1GEA 199 EUR
APOSPC5169-1G APOSPC5169-250MG APOSPC5169-5G
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094268
CAS nummer: 179062-02-3