4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 141 EUR
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₆F₄N₂
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038250
CAS nummer: 179062-06-7