5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5177-1G PC5177-250MG
APOSPC5177-1GEA 24.9 EUR
APOSPC5177-1G APOSPC5177-250MG
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094270
CAS nummer: 517920-69-3