2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyanophenyl trifluoromethyl sulphide
PC5179-10G PC5179-1G PC5179-5G
APOSPC5179-10GEA 986 EUR
APOSPC5179-10G APOSPC5179-1G APOSPC5179-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203.184 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236338
CAS nummer: 37526-65-1