3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51814-1G PC51814-250MG
APOSPC51814-1GEA 577 EUR
APOSPC51814-1G APOSPC51814-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅ClFI
MW: 270.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2414146-35-1
UN: 3265
ADR: 8 II