2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 146 EUR
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094272
CAS nummer: 517920-71-7