2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC51845-1G PC51845-250MG PC51845-5G
APOSPC51845-1GEA 614 EUR
APOSPC51845-1G APOSPC51845-250MG APOSPC51845-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄F₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371363
CAS nummer: 107570-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III