Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51863-1G PC51863-250MG PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA 58.4 EUR
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32219445
CAS nummer: 2267343-62-2