3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51881-1G PC51881-250MG PC51881-5G
APOSPC51881-1GEA 497 EUR
APOSPC51881-1G APOSPC51881-250MG APOSPC51881-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846061
CAS nummer: 1160574-15-1