1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 417 EUR
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16817642
CAS nummer: 1242339-98-5