2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51905-1G PC51905-5G
APOSPC51905-1GEA 77.5 EUR
APOSPC51905-1G APOSPC51905-5G
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 72…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194393
CAS nummer: 105003-88-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III