HFPO polymer allyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC51958-25G PC51958-5G
APOSPC51958-25GEA 611 EUR
APOSPC51958-25G APOSPC51958-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(3000 - 4000 amu)
Dichtheid: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753871
CAS nummer: 631897-32-0