2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5196-1G PC5196-25G PC5196-5G
APOSPC5196-1GEA 26.3 EUR
APOSPC5196-1G APOSPC5196-25G APOSPC5196-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Kookpunt: 114 °C (3 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077607
CAS nummer: 87014-28-6