4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-β,β,β-trifluorophenetole
PC5198-1G PC5198-5G
APOSPC5198-1GEA 26.3 EUR
APOSPC5198-1G APOSPC5198-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
Smeltpunt: 63…66 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077606
CAS nummer: 57946-61-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III