4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5199-1G PC5199-250MG PC5199-5G
APOSPC5199-1GEA 184 EUR
APOSPC5199-1G APOSPC5199-250MG APOSPC5199-5G
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501052
CAS nummer: 1159512-26-1