1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520328-1G PC520328-250MG
APOSPC520328-1GEA 1210 EUR
APOSPC520328-1G APOSPC520328-250MG
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29767785
CAS nummer: 2092668-52-3