Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52035-1G PC52035-250MG
APOSPC52035-1GEA 438 EUR
APOSPC52035-1G APOSPC52035-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28897189
CAS nummer: 1980049-41-9