2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52036-1G PC52036-250MG PC52036-5G
APOSPC52036-1GEA 316 EUR
APOSPC52036-1G APOSPC52036-250MG APOSPC52036-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28897190
CAS nummer: 1980076-30-9
UN: 3265
ADR: 8,III