N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC520400-1G PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA 127 EUR
APOSPC520400-1G APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745722
CAS nummer: 2379918-45-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III