1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520501-1G PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA 73 EUR
APOSPC520501-1G APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034014
CAS nummer: 32471-55-9