N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520510-1G PC520510-5G
APOSPC520510-1GEA 282 EUR
APOSPC520510-1G APOSPC520510-5G
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide
Formule: C₇H₅ClF₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00856978
CAS nummer: 23384-04-5