2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Fluoro-2,3-dimethyl-1H-indole
PC520512-1G PC520512-5G
APOSPC520512-1GEA 69.1 EUR
APOSPC520512-1G APOSPC520512-5G
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Formule: C₁₀H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01158420
CAS nummer: 526-47-6