1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC520515-100G PC520515-25G
APOSPC520515-100GEA 702 EUR
APOSPC520515-100G APOSPC520515-25G
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01173812
CAS nummer: 94695-52-0