3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Amino-2-bromo-6-fluorotoluene, 3-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC52052-1G PC52052-250MG PC52052-5G
APOSPC52052-1GEA 226 EUR
APOSPC52052-1G APOSPC52052-250MG APOSPC52052-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12025433
CAS nummer: 207110-35-8