5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520520-1G PC520520-5G
APOSPC520520-1GEA 282 EUR
APOSPC520520-1G APOSPC520520-5G
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine
Formule: C₁₀H₉FN₂S
MW: 208.255 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02214714
CAS nummer: 315241-39-5