4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520528-1G PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA 52.6 EUR
APOSPC520528-1G APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412205
CAS nummer: 23131-73-9
UN: 1760
ADR: 8,III