5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52053-1G PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA 769 EUR
APOSPC52053-1G APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11855852
CAS nummer: 1150114-58-1