Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520549-1G PC520549-250MG PC520549-5G
APOSPC520549-1GEA 46.8 EUR
APOSPC520549-1G APOSPC520549-250MG APOSPC520549-5G
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797747
CAS nummer: 260352-79-2