4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520552-1G PC520552-5G
APOSPC520552-1GEA 340 EUR
APOSPC520552-1G APOSPC520552-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367384
CAS nummer: 887409-11-2