(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520553-1G PC520553-250MG PC520553-5G
APOSPC520553-1GEA 339 EUR
APOSPC520553-1G APOSPC520553-250MG APOSPC520553-5G
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
Formule: C₄H₇F₂N·ClH
Smeltpunt: 143…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777162
CAS nummer: 128230-76-2