2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520556-1G PC520556-5G
APOSPC520556-1GEA 259 EUR
APOSPC520556-1G APOSPC520556-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777159
CAS nummer: 847502-91-4