5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520557-10G PC520557-1G PC520557-5G
APOSPC520557-10GEA 1080 EUR
APOSPC520557-10G APOSPC520557-1G APOSPC520557-5G
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene
Formule: C₇H₄ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779540
CAS nummer: 63878-72-8