4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520569-1G PC520569-5G
APOSPC520569-1GEA 282 EUR
APOSPC520569-1G APOSPC520569-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine
Formule: C₅Cl₂F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436609
CAS nummer: 715-46-8