Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520575-1G PC520575-5G
APOSPC520575-1GEA 200 EUR
APOSPC520575-1G APOSPC520575-5G
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₃F₃O₄
MW: 290.235 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780246
CAS nummer: 1186194-84-2