Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
PC520581-1G PC520581-500MG
APOSPC520581-1GEA 691 EUR
APOSPC520581-1G APOSPC520581-500MG
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264533
CAS nummer: 348-32-3