3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520597-1G PC520597-5G
APOSPC520597-1GEA 124 EUR
APOSPC520597-1G APOSPC520597-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699120
CAS nummer: 1138011-20-7