6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520607-5G PC520607-250MG PC520607-1G
APOSPC520607-5GEA 789 EUR
APOSPC520607-5G APOSPC520607-250MG APOSPC520607-1G
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₃BrCl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520111
CAS nummer: 1360438-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable