2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC52061-1G PC52061-250MG PC52061-5G
APOSPC52061-1GEA 201 EUR
APOSPC52061-1G APOSPC52061-250MG APOSPC52061-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline
Formule: C₇H₇FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27992342
CAS nummer: 1820711-20-3