2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC52062-1G PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA 330 EUR
APOSPC52062-1G APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922637
CAS nummer: 1176126-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II