1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520624-10G PC520624-5G
APOSPC520624-10GEA 1160 EUR
APOSPC520624-10G APOSPC520624-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅ClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226696
CAS nummer: 1186194-82-0