Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 120 EUR
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110847
CAS nummer: 1131587-78-4