2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520631-25G PC520631-5G
APOSPC520631-25GEA 996 EUR
APOSPC520631-25G APOSPC520631-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃·H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100556
CAS nummer: 886212-78-8