Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520635-1G PC520635-5G
APOSPC520635-1GEA 253 EUR
APOSPC520635-1G APOSPC520635-5G
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether
Formule: C₁₄H₁₀Br₂F₂O
MW: 392.033 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226505
CAS nummer: 1186195-12-9