2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 71.6 EUR
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
MW: 139.127 g/mol
Smeltpunt: 49…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000632
CAS nummer: 152367-89-0