2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520650-10G PC520650-1G PC520650-5G
APOSPC520650-10GEA 1060 EUR
APOSPC520650-10G APOSPC520650-1G APOSPC520650-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226541
CAS nummer: 1184980-60-6