4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520658-10G PC520658-1G PC520658-5G
APOSPC520658-10GEA 1060 EUR
APOSPC520658-10G APOSPC520658-1G APOSPC520658-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226712
CAS nummer: 1138445-20-1